Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Zertifikate (COA/COO)
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
LC-Pak Endfilter
Synonym(e):
LC-Pak
®
Endfilter
Products
Produktkategorie
filters (2)
Marke
Milli-Q (2)
Volumen (ml)
Kompatibilität
Qualitätsstufe
Anwendung
Verfahren
Produkte filtern
Showing 1-2 of 2
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
LCPAK00A1
LC-Pak Endfilter,
Placed at the point of dispense of Milli-Q
®
IQ/EQ 7 series water systems. Suitable for HPLC, UHPLC, LC-MS and LC-MS/MS analyses.
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
LCPAK0001
LC-Pak Endfilter,
Placed at the point of dispense of Direct-Q, Milli-Q Direct / Reference, Simplicity and Synergy systems, Designed for trace and ultra-trace organic analysis by HPLC, UHPLC, LC-MS, and LC-MS/MS