Wichtige Dokumente
HVLP08050
Millipore
Durapore®-Membranfilter, 0,45 µm
0.45 µm pore size, hydrophilic PVDF, 80 mm membrane
Synonym(e):
80-mm-Membranfilter, Durapore®-Membranen, Hydrophiler PVDF-Membranfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Millipore
Parameter
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Filterdurchm.
80 mm
Dicke
125 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Brechungsindex
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
70 % porosity
Blasenpunkt
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Durapore®-Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, nur wenige extrahierbare Bestandteile und eine hohe chemische Verträglichkeit. Die hydrophile Durapore®-Membran bindet wesentlich weniger Protein als Nylon-, Nitrocellulose- oder PTFE-Membranen.
Filtercode: HVLP
Filtertyp: Siebfilter
Anwendung
0,45 µm Porengröße, hydrophile 80-mm-PVDF-Membran
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • In verschiedenen Porengrößen (sowohl in hydrophilen als auch hydrophoben Varianten) für bedarfsgerechte Anwendungen erhältlich
  • Durapore®-Membranfilter bieten eine sehr geringe Proteinbindung zur Minimierung der Wechselwirkungen mit der Probe und zur Maximierung der Ausbeute.
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany