Wichtige Dokumente
HPI-15K
Sigma-Aldrich
Human-Proinsulin-RIA
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Qualität
for protein analysis
Qualitätsniveau
Beschreibung
ED<sub>80</sub> = 10 ± 1 pM ED<sub>50</sub> = 23 ± 2 pM ED<sub>20</sub> = 52 ± 3 pM
analytes available: Proinsulin
2-100 pg/mL (standard curve range)
Leistungsmerkmale
accuracy 91–93%
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
radioimmunoassay: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Nachweisverfahren
radioactive
Allgemeine Beschreibung
FUNKTION: SwissProt: P01308 # Insulin senkt die Blutzuckerkonzentration. Es erhöht die Zellpermeabilität für Monosaccharide, Aminosäuren und Fettsäuren. Es beschleunigt die Glykolyse, den Pentose-Phosphatzyklus und die Glykogensynthese in der Leber.
GRÖSSE: 110 Aminosäuren; 11981 Da
UNTEREINHEIT: Heterodimer einer B-Kette und einer A-Kette, die durch zwei Disulfidbindungen verbunden sind.
SUBZELLULÄRER LOKALISIERUNG: Sekretion.
ERKRANKUNG:SwissProt: P01308#-Defekte bei INS sind die Ursache für familiäre Hyperproinsulinämie [MIM:176730].
ÄHNLICHKEIT: SwissProt: P01308 ## gehört zur Insulinfamilie.
Anwendung
Dreitägige Ungleichgewichtsinkubation bei Raumtemperatur. Probenvolumen: ≤ 200 µL Serum, Plasma oder Gewebekulturmedium.
Hinweis zur Analyse
Linearität 100–120 %
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract