Wichtige Dokumente
HGTC150EP
Millipore
Hygienedichtungen für Kartuschengehäuse, 3,81 cm EPDM
About This Item
UNSPSC-Code:
40161525
eCl@ss:
32031603
Durchmesser
1.5 in.
Kompatibilität
for use with Series 2000 Sanitary Cartridge Housings