FR180380074
Estapor® Magnetic Microspheres
MS-070/40 Mag PS 10%, Magnetic microspheres 1µm, ChemiLuminsecence Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Synonym(e):
Magnetic Beads, Magnetic Particles
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Iron Content, 35.0-50.0%
Hersteller/Markenname
Estapor®
Verpackung
bottle of 10ml-10L
Konzentration
10% solids
Methode(n)
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
Farbe
brown
Matrix
polymeric polystyrene/divinylbenzene
Perlendurchmesser
0.70-1.30 μm
Funktionelle Gruppe
(Plain)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3