Merck
EZFITBACKF
Millipore
EZ-Fit® Verteiler-Rückschlagventil
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Synonym(e):
Membranfilter-Ventil
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Materialien
silicone
Qualitätsniveau
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Verpackung
pkg of 3 units
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das EZ-Fit® Verteiler-Rückschlagventil ist in den flexiblen Schlauchanschluss integriert, um ein Zurückfließen von Flüssigkeit aus dem Vakuumsystem zu verhindern.
Anwendung
Das Rückschlagventil verhindert das Zurückfließen von Flüssigkeit aus dem Vakuumsystem im EZ-Fit® Verteiler. Es ermöglicht eine effiziente und kontaminationsfreie Filtration
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany