Merck
EZFITVALV1
Millipore
EZ-Fit® Verteiler-Komplettventil
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Materialien
silicone
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das EZ-Fit® Verteiler-Komplettventil ist in den flexiblen Schlauchanschluss integriert, um ein Zurückfließen von Flüssigkeit aus dem Vakuumsystem zu verhindern. Die 2-Wege-Ventile sind groß und einfach zu bedienen. Das 2-Wege-Ventil ist so ausgelegt, dass versehentliche Berührungen des Filterkopfes durch den Benutzer beim Öffnen und Schließen des Ventils verhindert werden. Filtrationsköpfe, Ventile und Schlauchverbindungen sind alle einfach zu entfernen und können leicht gereinigt werden.
Anwendung
EZ-Fit® Verteiler-Komplettventile verhindern das Zurückfließen von Flüssigkeit aus dem Vakuumsystem in dem EZ-Fit® Verteiler.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany