Merck
DAWP02500
Millipore
MF-Millipore Membranfilter, Porengröße 0,65 µm
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonym(e):
MCE-Membranfilter; Porengröße 0,65 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Agentur
in accordance with OSHA ID 160
Beschreibung
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
140 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
9 L/min-cm2 air flow rate
Durchmesser
25 mm
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
3%
Brechungsindex
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.65 μm pore size
81 % porosity
Kapazität
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Blasenpunkt
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Biologisch inerte Mischungen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat haben MF-Millipore-Membranfilter zu den mit am häufigsten verwendeten Membranen für Anwendungen in Analytik und Forschung gemacht.
MF-Millipore-Filter ohne Triton-Tensid enthalten Mindestmengen eines Benetzungsmittels und weisen einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt auf als gängige MF-Millipore-Filter.
Eigenschaften und Vorteile:
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in einer Reihe an Porengrößen, in Schwarz oder Weiß, mit oder ohne gerasterter Oberfläche
- Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavieren
Filtercode: DAWP
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Anwendung
  • Partikelentfernung
  • Milchmikrobiologie
  • Retention von Hefen, Schimmelpilzen und Algen
  • Mikroplastik
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung (Retention) von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Retention oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Hefe, wirksam. Für die selektive Rückhaltung von größeren biologischen Verunreinigungen kann eine Flüssigfiltration durch Membranen mit einer Porengröße von 0,45 μm (oder größer) eingesetzt werden, um Mikroorganismen einzufangen und ihr Wachstum für die nachfolgende Kultivierung und Analyse zu fördern.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort, fernab von Wärmequellen aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)