Wichtige Dokumente
CDRC00201
Milli-Q
Umkehrosmosekartusche
Produces RO purified water at a flow rate of 5 L/hr, For use with Milli-Q® Integral, RiOs Essential, and Elix® Advantage systems
Synonym(e):
Umkehrosmosemembran – 5 l/h
About This Item
UNSPSC-Code:
41104214
NACRES:
JA.13
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
5 L/hr flow rate
H × Durchm.
28 cm (11.7 in.) × 4.5 cm (1.8 in.)
Kompatibilität
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs
Allgemeine Beschreibung
Die Umkehrosmosemembran entfernt 95–99 % der Verunreinigungen, einschließlich Partikel, Bakterien und organische Moleküle (Molekülmasse > 200 kDa).
Zur Verwendung mit Milli-Q® Integral und RiOs Essential und Elix® Advantage Wasseraufbereitungssystemen.
Anwendung
RO-Wasser wird in Laboren verwendet, hauptsächlich für Anwendungen wie allgemeines Spülen, Speisewasser für Waschmaschinen und Autoklaven oder als Speisewasser für Rein- und Reinstwasseraufbereitungssysteme.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Originalverbrauchsmaterial als Ersatz für Umkehrosmosemembranen – 5 l/h – CDRC00201.
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany