Wichtige Dokumente
PR0G000T3
Milli-Q
Progard® T3-Vorbehandlungspack
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Synonym(e):
Progard® Vorbehandlungspack
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Optimal protection of RO membrane, optimized system lifetime and performance, feed water with a silt density index up to 5.
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Progard®
Halogenhaltiger Rückstand
<1 ppm (Cl2)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® Direct
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das PROGARD® Vorbehandlungspack wurde zur Entfernung großer Partikel, organischer Verbindungen und freiem Chlor aus Leitungswasser entwickelt. Dadurch wird die Umkehrosmose(RO)-Membran vor Kesselsteinbildung, organischer Verschmutzung und Chloroxidation geschützt.
Das Progard® T3-Vorbehandlungspack gewährleistet eine optimierte Lebensdauer und Leistung des Systems.
Der Austausch von Verbrauchsmaterialien auf Anforderung vom System ist entscheidend, um die Leistung des Systems innerhalb der Spezifikationen zu halten.
Zur Verwendung mit Milli-Q® Direct Wasseraufbereitungssystemen entwickelt.
Anwendung
Entfernung organischer Substanzen, freiem Chlor und Partikeln aus Leitungswasser zum Schutz der RO-Membran.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Das Progard® T3-Vorbehandlungspack ist aus Polypropylen und EPDM gefertigt.
  • Mit einem Silt Density Index (SDI) von < 5, Cl2 < 1 ppm für die Speisung von Leitungswasser geeignet.
  • Das natürliche Aktivkohlemedium weist eine große Oberfläche und eine hohe Adsorptionskinetik auf und toleriert Speisewasser mit bis zu 1 ppm Chlor.
  • Die Tiefenfiltermedien weisen eine hohe Kapazität und eine optimierte Retention auf, wodurch sie Speisewasser mit SDI bis zu 5 tolerieren.
  • Enthält Polyphosphat, das speziell zur Vermeidung von Kesselstein ohne Freisetzung von Ionen ausgewählt wurde.
  • 100%ige Rückverfolgbarkeit dank e-Sure-Tags – T3-Vorbehandlungspacks mit integrierter RFID-Technologie. Dies gewährleistet eine sofortige Darstellung der Parameter dieses Vorbehandlungspacks sowie eine sichere und optimale Systemleistung mit uneingeschränkter Rückverfolgbarkeit.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany