CB1036
Anti-S100A7 Mouse mAb (1A4)
liquid, clone 1A4, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-S100 Calcium Binding Protein A7
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A4, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... S100A7(6278)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
293T cells
A-431 cells
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable