Merck
0PTIA04NN1
Milli-Q
Opticap® XL-Filter
Produces bacteria- and particulate-free Type 2 pure water, for use with Milli-Q® CLX
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
NACRES:
JA.13
Materialien
membrane ( 0.22 μm Durapore® for bacteria removal)
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Opticap®
Verunreinigungen
<10 cfu/mL Microorganisms
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<500 ppb
Porengröße
0.22 μm pore size
Kompatibilität
for use with Milli-Q® CLX
Allgemeine Beschreibung
Der Opticap®-Filter ist ein Sterilisationsfilter in pharmazeutischer Qualität, der zum Entfernen von Bakterien und Partikeln aus reinem Wasser entwickelt wurde, bevor es in die Analysevorrichtung eintritt. In einem Verteilsystem kann die Verteilergruppe mit dem Opticap® XL-Filter an der Wand befestigt oder separat sein.
Der Filter ist mit den Wasseraufbereitungssystemen der Reihe CLX 7000 von Milli-Q® kompatibel.
Anwendung
Der Opticap® XL-Filter stellt bakterien- und partikelfreies, aufbereitetem Wasser für kritische Forschungsanwendungen bereit.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 0,22-μm-Durapore®-Membran für die Bakterienentfernung.
  • Stellt die Einhaltung von CLRW-Qualitätsanforderungen sicher.
  • Qualitätszertifikat (CoQ) im Lieferumfang enthalten.
  • Für optimale Ergebnisse alle 6 Monate ersetzen.
Komponenten
  • Opticap® XL-Filter mit 0,22-μm-Durapore®-Membran für die Bakterienentfernung.
  • Qualitätszertifikat.
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Retention von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie die Anleitungen im Abschnitt „Using the System“ in der Gebrauchsanweisung (auf dem mit dem System gelieferten USB-Stick enthalten).
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften.
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany