Wichtige Dokumente
ALP30
Sigma-Aldrich
Apolipoprotein B, human
Synonym(e):
ApoB
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Chemicon®
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... APOB(338)
Allgemeine Beschreibung
Es gibt zwei Formen von Apo-B: Apo-B-100 und Apo-B-48. Die erste findet sich in VLDL und LDL und wird von der Leber produziert. Die zweite findet sich in den Chylomikronen und entsteht im Darm.
Apo-B wird aus LDL isoliert durch Dichtegradienten-Zentrifugation (Dichtebereich 1,03-1,05 g/ml), gefolgt von einer Größenausschlusschromatographie in 10 mM Desoxycholat, 50 mM NaCl, 50 mM Na2CO3, pH 10 (Walsh & Atkinson 1983).
EIGENSCHAFTEN:
Apo-B hat einen MR-Wert von 550 kD, ist das wichtigste im LDL enthaltene Protein und für die zelluläre Aufnahme von LDL-Partikeln aus dem Plasma verantwortlich (Goldstein & Brown 1982). Das durch dieses Verfahren entstehende Apo-B wird aggregiert. Die Aggregate werden nicht durch einen 0,45-mm-Filter zurückgehalten, sondern wandern nur eine kurze Strecke in ein 5-%-SDS-PAGE-Gel. Im Isolationspuffer ergibt Apo-B eine leicht trübe stabile Lösung.
Produktherkunft: Humanplasma, frisch, nicht gefroren. Negativ auf Anti-HIV-1, Anti-HIV-2, Anti-HCV, Anti-HBc und HBsAg getestet.
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 50 mM Na2CO3, pH 10, 50 mM NaCl und 10 mM Natriumdeoxycholat-Lösung. Nicht steril.
Lagerung und Haltbarkeit
Das lyophilisierte Material bei <= -20 °C bis zu sechs Monate aufbewahren. Mit deionisiertem Wasser zu 1 ml rekonstituieren. Wenn Desoxycholat entfernt wird, aggregiert sich Apo-B-100 langsam und wird unlöslich. Nach der Rekonstitution bei +2-8 °C bis zu 4 Wochen haltbar.
Hinweis zur Analyse
Ein einzelner Bogen durch IEP gegen Antiserum auf humanes Vollserum.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3