AC113
Anti-Neomycin Phosphotransferase II Antibody | AC113
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Aminoglycoside 3′-phosphotransferase, APH(3′)-II, APH(3′)II, Kanamycin kinase, type II, Neomycin-kanamycin phosphotransferase type II
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Kinasen & Phosphatasen
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Neomycin phosphotransferase II in 10 µg of neomycin treated HEK293 cells transfected with pUSEamp(-).
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Untreated and neomycin treated HEK293 cells transfected with pUSEamp(-).
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable