Wichtige Dokumente
ABN2265M
Sigma-Aldrich
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
oligomeric alpha-synuclein, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Produktbezeichnung
Anti-alpha-Synuklein, Oligomer-spezifischer Syn33-Antikörper, from rabbit
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SNCA(6622)
Allgemeine Beschreibung
Alpha-Synuklein (UniProt: P37840; auch bekannt als Nicht-A-beta-Komponente von AD-Amyloid, Nicht-A4-Komponente des Amyloid-Präkursors, NACP) wird vom SNCA-Gen (auch NACP, PARK1 genannt) (Gen-ID: 6622) in Menschen kodiert. Alpha-Synuklein ist ein membrangebundenes Protein in dopaminergen Neuronen, das an der Regulierung der Freisetzung und des Transports von Dopamin beteiligt ist. Berichten zufolge induziert es auch die Fibrillisierung des Mikrotubuli-assoziierten Proteins Tau und reduziert die neuronale Reaktionsfähigkeit auf verschiedene apoptotische Stimuli. Die Aggregation von alpha-Synklein ist bekanntermaßen ein auslösender Faktor für die Entwicklung der Parkinson-Krankheit, die zur Degeneration von dopaminergen Neuronen in der Substantia nigra (SN) im Mittelhirn führt. Alpha-Synuklein-Aggregate sind auch in Lewy-Körpern vorhanden. Alpha-Synuklein kann phosphoryliert werden, vorwiegend an Serinresten durch Caseinkinase 1. Die Phosphorylierung von Ser129 erfolgt Berichten zufolge in Synukleinopathie-Läsionen selektiv und extensiv und fördert die Bildung von unlöslichen Fibrilen. Durch Mutationen im SNCA-Gen wird defektes alpha-Synuklein produziert, das Konformationsänderungen induziert, die zu einer stärkeren Neigung zur Selbstaggregation und Deposition in Lewy-Körpern führen. Mutante alpha-Synuklein-Formen beeinträchtigen die Bildung von synaptischen Vesikeln, erhöhen den zytoplasmischen Dopamingehalt und die Anzahl der Superoxidradikalen, was zu oxidativem Stress und fehlgefaltetem alpha-Synuklein führt.
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper erkennt die aggregierte Form von alpha-Synuklein.
Immunogen
Synuklein-Oligomere aus humanem wildtypischen alpha-Synuklein in voller Länge.
Anwendung
Anti-alpha-Synuklein, Oligomer-spezifischer Syn33-Antikörper, Best.-Nr. ABN2265, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf aggregiertes alpha-Synuklein gerichtet ist und in ELISA-, Inhibitions- und Immunfluoreszenz-Anwendungen sowie in Western Blots getestet wurde.
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden alpha-Synuklein-Oligomere in der Hirnrinde von Parkinson- und Lewy-Körper-Demenz-Patienten nachgewiesen (Sengupta, U., et. al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672–83).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden Oligomere von rekombinantem alpha-Synuklein nachgewiesen. (Sengupta, U., et. al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672–83).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde oligomeres rekombinantes alpha-Synuklein nachgewiesen. (Mit freundlicher Genehmigung des Labors von Dr. Rakez Kayed, University of Texas Medical Branch, Galveston).
ELISA-Aalyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden alpha-Synuklein-Oligomere in ELISA-Anwendungen nachgewiesen (Sengupta, U., et. al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672–83).
Inhibitionsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden zytotoxisch wirkende alpha-Synuklein-Oligomere in humanen SH-SY5Y-Neuroblastomzellen gehemmt, was unter Verwendung eines Assays auf Basis von MTT gemessen wurde (Sengupta, U., et. al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672–83).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in alpha-Synuklein-Aggregat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:500 wurde alpha-Synuklein in alpha-Synuklein-Aggregaten nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 75 kDa gemessen; 14,46 kDa berechnet (Monomere). Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in PBS.
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Roberta Cascella et al.
Nature communications, 12(1), 1814-1814 (2021-03-24)
The self-assembly of α-synuclein (αS) into intraneuronal inclusion bodies is a key characteristic of Parkinson's disease. To define the nature of the species giving rise to neuronal damage, we have investigated the mechanism of action of the main αS populations