Alle Fotos(1)
Key Documents
ABN1671
Sigma-Aldrich
Anti-HD-polyCys-Ct
serum, from rabbit
Synonym(e):
HD-RAN PolyCys, HD-PolyCys
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Die Huntington-Krankheit (HD) ist eine progressive neurodegenerative Erkrankung. Sie wird durch eine CAG,CTG-Expansion im HTT-Gen ausgelöst, was zur Produktion eines mutierten Huntingtin-Proteins (HTT) mit expandierbaren Polymeren führt, die sich im Gehirn von HD-Patienten ansammeln. PolyCys ist ein Antisense-Repeat-assoziiertes ATG-unabhängiges (repeat-associated non-ATG, RAN) Translationsprotein, das sich in verschiedenen Bereichen des Gehirns ansammelt und eine toxische Wirkung aufweist, die zu einer Mikroglia-Aktivierung und zu Neuronenverlust führt. Die Toxizität von HD-RAN polyCys ist nachweislich mit der Toxizität von polyGln vergleichbar. HD-RAN-Proteine kommen in Bereichen des Gehirns, die am stärksten von HD betroffen sind, in großen Mengen vor und diese Bereiche weisen pathologische HD-Merkmale auf, wie Caspase-3-Aktivität und Mikroglia-Aktivierung. Die HD-Ran-Proteinakkumulation und -aggregation im Gehirn von HD-Patienten ist von der Proteinlänge abhängig.
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper dient zum spezifischen Nachweis von RAN-Proteinen mit PolyCys.
Immunogen
Ein synthetisches Peptid, das dem C-Terminus des prognostizierten polyzystischen Rahmens der HD in CTG-Richtung (alpha-HD-Cys-Ct) entspricht.
Anwendung
Anti-HD-polyCys-Ct, Best.-Nr. ABN1671, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf HD-polyCys-Ct gerichtet ist und für die Verwendung in der Immunzytochemie, Immunhistochemie und in Western Blots getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies HD-polyCys-Ct in Immunzytochemie-Anwendungen nach (Banez-Coronel, M., et. al. (2015). Neuron. 88(4):667–77).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies HD-polyCys-Ct in Western-Blot-Anwendungen nach (Banez-Coronel, M., et. al. (2015). Neuron. 88(4):667–77).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:750 wurde HD-polyCys-Ct in mit HD-polyCys-Ct transfizierten HEK293T-Zellen nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge konnte HD-polyCys-Ct in Immunhistochemie-Anwendungen nachgewiesen werden (Banez-Coronel, M., et. al. (2015). Neuron. 88(4):667–77).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting in mit HD-PolyCys-Ct transfizierten HEK293T-Zellen.
Western-Blot-Analyse (WB): Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:1.000 dieses Antikörpers wurde PolyCys in mit HD-polyCys-Ct transfizierten HEK293T-Zellen, aber nicht in den Kontrollzellen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 50 kDa gemessen. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Kaninchenantiserum mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Monica Bañez-Coronel et al.
Neuron, 88(4), 667-677 (2015-11-22)
Huntington disease (HD) is caused by a CAG ⋅ CTG expansion in the huntingtin (HTT) gene. While most research has focused on the HTT polyGln-expansion protein, we demonstrate that four additional, novel, homopolymeric expansion proteins (polyAla, polySer, polyLeu, and polyCys)