Wichtige Dokumente
ABN162
Sigma-Aldrich
Anti-Gsh2-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
GS homeobox 2, Homeobox protein GSH-2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GSX2(170825)
Allgemeine Beschreibung
Gsh2 ist ein Homöodomänen-Transkriptionsfaktor, der bei der Neurogenese während der Embryonalentwicklung eine entscheidende Rolle spielt. Es ist an der Entwicklung der ventralen Vorderhirnstrukturen aus neuronalen Progenitorzellen der lateralen Ganglien-Eminenz (LGE) beteiligt. Zudem kann Gsh2 unterschiedliche Zelltypen voneinander abgrenzen und die Zellproliferation kontrollieren. Gsh2 wirkt nach dem Sonic-Hedgehog (Shh)-Signalweg.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt den C-Terminus von Gsh2.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus von Gsh2 der Maus entspricht.
Epitop: C-Terminus
Anwendung
Der Anti-Gsh2-Antikörper ist ein Antikörper gegen Gsh2 zur Verwendung in Western Blots und IHC.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in E14.5-Endhirngewebe der Maus verwendet. (Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Kenneth Campbell, Division of Developmental Biology, Cincinnati Children′s Hospital Medical Center.)
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in E13.5-Gewebelysat von Mäuseembryonen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:500 dieses Antikörpers wurde Gsh2 in 10 µg E13.5-Gewebelysat von Mäuseembryonen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 35 kDa gemessen
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Kaninchenserum mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
E13.5-Gewebelysat aus Mäuseembryonen
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yueqi Wang et al.
Nature communications, 13(1), 5688-5688 (2022-10-07)
Human telencephalon is an evolutionarily advanced brain structure associated with many uniquely human behaviors and disorders. However, cell lineages and molecular pathways implicated in human telencephalic development remain largely unknown. We produce human telencephalic organoids from stem cell-derived single neural
Yan Wen et al.
Molecular neurobiology, 58(8), 3729-3744 (2021-04-07)
Specification of the progenitors' regional identity is a pivotal step during development of the cerebral cortex and basal ganglia. The molecular mechanisms underlying progenitor regionalization, however, are poorly understood. Here we showed that the transcription factor Vax1 was highly expressed
Carol C L Chen et al.
Cell, 183(6), 1617-1633 (2020-12-02)
Histone H3.3 glycine 34 to arginine/valine (G34R/V) mutations drive deadly gliomas and show exquisite regional and temporal specificity, suggesting a developmental context permissive to their effects. Here we show that 50% of G34R/V tumors (n = 95) bear activating PDGFRA mutations
Nevena V Radonjić et al.
Frontiers in neuroanatomy, 8, 82-82 (2014-08-29)
The complex structure and function of the cerebral cortex critically depend on the balance of excitation and inhibition provided by the pyramidal projection neurons and GABAergic interneurons, respectively. The calretinin-expressing (CalR(+)) cell is a subtype of GABAergic cortical interneurons that
Lin Yang et al.
Neuroscience bulletin (2021-08-11)
Human cortical radial glial cells are primary neural stem cells that give rise to cortical glutaminergic projection pyramidal neurons, glial cells (oligodendrocytes and astrocytes) and olfactory bulb GABAergic interneurons. One of prominent features of the human cortex is enriched with