ABE559
Anti-Xrcc1 Antibody
serum, from rabbit
Synonym(e):
DNA repair protein XRCC1, X-ray repair cross-complementing protein 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... XRCC1(7515)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Xrcc1 in HEK293T, HeLa and MEF cell lysates (Lee, Y., et al. (2009). Nature Neurosci. 12:(8):973-980.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Xrcc1 in HEK293T, HeLa and MEF cell lysates (Lee, Y., et al. (2009). Nature Neurosci. 12:(8):973-980.).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Xrcc1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1