Wichtige Dokumente
AB9610-AF488
Sigma-Aldrich
Anti-Olig-2-Antikörper, Alexa Fluor 488 Konjugat
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Synonym(e):
Oligodendrocyte transcription factor 2, bHLHe19, Olig-2, Oligo2, RACK17, RK17
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OLIG2(10215)
Allgemeine Beschreibung
Der Oligodendrozyten-Transkriptionsfaktor 2 (UniProt Q9EQW6; auch bekannt als bHLHe19, Olig-2, Oligo2, RACK17, RK17) wird bei Mäusen durch das Olig2-Gen (auch bekannt als Bhlhb1) kodiert (Gen-ID: 50913). Olig2 ist ein basischer Helix-Loop-Helix(bHLH)-Transkriptionsfaktor, der in der ventrikulären Zone des Rückenmarks exprimiert wird, wo er während der Embryogenese die sequentielle Bildung von Motoneuronen und Oligodendrozyten vermittelt. Olig2 fungiert auch als anti-neurogener Faktor in pMN-Vorläuferzellen zu frühen Zeitpunkten, um den zyklischen Vorläuferpool zu erhalten. Die Anti-Neurogenität von Olig2 ist auch für seine Rolle bei der Tumorentstehung verantwortlich, insbesondere bei Hirntumoren und Leukämie. Aufgrund seiner Expression in Glioblastomen und anderen diffusen Gliomen ist Olig2 ein nützlicher diagnostischer Marker für diese Hirntumoren.
Spezifität
Der unkonjugierte Antikörper (Best.-Nr. AB9610) erkennt das ~32 kDa Olig-2-Protein durch Western Blotting.
Immunogen
Rekombinantes Maus-Olig-2.
Anwendung
Anti-Olig-2 Antikörper, Alexa Fluor 488 Konjugat ist ein Antikörper gegen Olig-2 zur Verwendung in der Immunfluoreszenz.
Der unkonjugierte Antikörper (Best.-Nr. AB9610) ist nachweislich auch für Western Blotting, Immunzytochemie, Immunhistochemie und Immunpräzipitation geeignet.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Qualität
Bewertet durch Immunfluoreszenz im Gehirngewebe der Maus.
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine 1:50-100-Verdünnung dieses Antikörpers wies Olig-2 in Gewebeschnitten des Mäusegehirns nach.
Zielbeschreibung
~32 kDa beobachtet.
Physikalische Form
Ammoniumsulfat
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in PBS mit 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable