Merck
AB733
Sigma-Aldrich
Anti-Tamm-Horsfall-Glykoprotein-Antikörper
serum, Chemicon®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
IHC
WB
immunodiffusion
Speziesreaktivität:
human
Methode(n):
immunodiffusion: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
10
Biologische Quelle
sheep
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunodiffusion: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UMOD(7369)
Spezifität
Ein Bogen mittels 2D-IEP gegen Tamm-Horsfall-Glykoprotein (1 mg/ml). Keine Precipitin-Linie mittels IEP gegen normales Humanplasma. Identität verifiziert mittels Doppelimmundiffusion.
Immunogen
Hochreines menschliches Tamm-Horsfall-Glykoprotein (Uromucoid) aus Urin; > 95 % Reinheit mittels SDS-PAGE.
Anwendung
Dieser Anti-Tamm-Horsfall-Glykoprotein-Antikörper ist für die Verwendung in ID, WB und IH für den Nachweis von Tamm-Horsfall-Glykoprotein validiert.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline & Immunologie
IEP: 100 μl Antiserum gegen 5 μl Uromucoid (50 mg/l)
RID und Rocket RID: 10 μl Antiserum/cm2 in Gel gegen 5 μl Uromucoid (50 mg/l), NT – 1:5
Doppeldiffusion: 10 μl Antiserum gegen 3 μl Uromucoid (50 mg/l)
*Hinweis: Für die obigen Anwendungen wird die Verwendung von 3 % PEG 6000 mit 1,2 % Agarose in einem geeigneten Puffer (etwa TBE oder Tris-Barbital, pH > 8,2) empfohlen.
Immunhistochemie
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
In Glycin-gepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, mit 0,1 % Natriumazid, 0,1 % E-Amino-n-Capronsäure, 0,01 % Benzamidin und 1 mM Ethylendiamintetraessigsäure als Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Intravenous renal cell transplantation for rats with acute and chronic renal failure.
Kelly, KJ; Zhang, J; Wang, M; Zhang, S; Dominguez, JH
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Jenni Karttunen et al.
International journal of molecular sciences, 22(9) (2021-06-03)
Urinary extracellular vesicles (EVs) and their RNA cargo are a novel source of biomarkers for various diseases. We aimed to identify the optimal method for isolating small (<200 nm) EVs from human urine prior to small RNA analysis. EVs from
Brian M Nolen et al.
PloS one, 8(5), e63368-e63368 (2013-06-01)
The analysis of protein biomarkers in urine is expected to lead to advances in a variety of clinical settings. Several characteristics of urine including a low-protein matrix, ease of testing and a demonstrated proteomic stability offer distinct advantages over current
Obstructive protein cast nephropathy in cynomolgus monkeys treated with small organic molecules.
Guzman, RE; Datta, K; Khan, NK
Veterinary Pathology null
Sung Won Choi et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 16(10), 3006-3014 (2005-09-02)
As a consequence of uromodulin gene mutations, individuals develop precocious hyperuricemia, gout, and progressive renal failure. In vitro studies suggest that pathologic accumulation of uromodulin/Tamm-Horsfall glycoprotein (THP) occurs in the endoplasmic reticulum (ER), but the pathophysiology of renal damage is