Wichtige Dokumente
AB5042
Sigma-Aldrich
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
ChAT
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Produktbezeichnung
Anti-Cholin-Acetyltransferase-Antikörper, serum, Chemicon®
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
guinea pig, rat, avian
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
chicken ... Chat(395314)
rat ... Chat(290567)
Spezifität
Färbt cholinerge Neuronen in zentralen und peripheren Nervensystemen der Ratte.
Immunogen
Ein synthetisches Peptid mit 22 Aminosäuren aus ChAT des Schweins, an KLH gekoppelt. Die Peptidsequenz ist GLFSSYRLPGHTQDTLVAQKSS. Aufgrund von Sequenzähnlichkeit wird davon ausgegangen, dass der Antikörper mit ChAT von Schwein, Ratte, Maus und Mensch reagiert.
Anwendung
Dieser Anti-Cholin-Acetyltransferase-Antikörper ist zur Verwendung in IH für den Nachweis von Cholin-Acetyltransferase validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neuronen- & Gliamarker
Immunhistochemie: 1:2.000–1:4.000 in basalem Vorderhirn der Ratte.
Western Blotting
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Lyophilisiert. Mit 100 μl sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren. Enthält keine Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Das lyophilisierte Material kann trocken bei -20 °C oder -70 °C bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum aufbewahrt werden. Nach der Rekonstitution bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Für zusätzliche Stabilität kann Glycerin (1:1) zugegeben werden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Acetylcholine as an age-dependent non-neuronal source in the heart.
Obaida R Rana,Patrick Schauerte,Rahel Kluttig,Jorg W Schroder,Rory R Koenen et al.
Autonomic Neuroscience : Basic & Clinical null
C Brodski et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(17), 9683-9688 (2000-08-10)
Neurotrophins influence the epigenetic shaping of the vertebrate nervous system by regulating neuronal numbers during development and synaptic plasticity. Here we attempt to determine whether these growth factors can also regulate neurotransmitter plasticity. As a model system we used the
West Nile virus-induced acute flaccid paralysis is prevented by monoclonal antibody treatment when administered after infection of spinal cord neurons.
Morrey, JD; Siddharthan, V; Wang, H; Hall, JO; Skirpstunas, RT; Olsen, AL; Nordstrom et al.
Journal of Neurovirology null
Ying Li et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 294(5), 847-857 (2011-03-19)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressively fatal, incurable, neurodegenerative disorder. In this study, we investigated whether olfactory ensheathing cells (OEC) transplantation could provide protection to motor neurons and enable remyelination in mutant SOD1(G93A) transgenic rats with ALS. Seventy-two rats
Persistent west nile virus associated with a neurological sequela in hamsters identified by motor unit number estimation.
Venkatraman Siddharthan, Hong Wang, Neil E Motter, Jeffery O Hall, Robert D Skinner et al.
Journal of virology null