AB15668
Anti-PYY Antibody, amino acids 3-18
Chemicon®, from chicken
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
chicken
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PYY(5697)
mouse ... Pyy(217212)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
ZNS-Kontrolle des Stoffwechsels
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable