Merck
8.56068
Sigma-Aldrich
H-Gly-Sulfamylbutyryl NovaSyn® TG resin
Novabiochem®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Pre-loaded safety-catch resin for synthesis of C-terminally modified glycine peptides by Fmoc SPPS. Linker is activated to cleavage by nucleophiles by methylation using TMS-diazomethane.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-3714
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 0.18 - 0.25 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Identität (der Beladung): entspricht
Das Basisharz ist Amino-PEG-PS-Polymer (90 µm)
Rechtliche Hinweise
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable