AB1559
Anti-Adenosine A2a Receptor Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
pig, bovine, rat, human, canine
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Eignung
not suitable for immunohistochemistry
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADORA2A(135)
Immunogen
Anwendung
ELISA: 1:10,000-1:50,000 (50-100 ng A2aR peptide (Cat. Number AG285)/well)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1