AB1224
Anti-Myeloperoxidase-Antikörper, humaner Leukozyt
serum, Chemicon®
Synonym(e):
MPO
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Myeloperoxidase (humane Leukozyten). Monospezifisch durch IEP. Kreuzreaktivität zwischen anderen Geweben und Spezies und der Myeloperoxidase ist möglich.
Myeloperoxidase (MPO) ist ein früh auftretendes und hochzuverlässiges intrazelluläres myeloidlinienspezifisches Markermolekül. MPO-Protein kann in einer Untergruppe der menschlichen hämatopoetischen Knochenmark-Progenitorzellen und in granulopoetischen-monopoetischen (GM) Zellen nachgewiesen werden. In anderen myeloidverwandten Zelltypen, wie epidermale denditrische Langerhans-Zellen (LC), ist jedoch keine MPO vorhanden. Deshalb können menschliche myeloide Vorläuferzellen auf Basis der MPO-Proteinexpression in funktionale Untergruppen unterteilt werden.
Myeloperoxidase (MPO) ist ein früh auftretendes und hochzuverlässiges intrazelluläres myeloidlinienspezifisches Markermolekül. MPO-Protein kann in einer Untergruppe der menschlichen hämatopoetischen Knochenmark-Progenitorzellen und in granulopoetischen-monopoetischen (GM) Zellen nachgewiesen werden. In anderen myeloidverwandten Zelltypen, wie epidermale denditrische Langerhans-Zellen (LC), ist jedoch keine MPO vorhanden. Deshalb können menschliche myeloide Vorläuferzellen auf Basis der MPO-Proteinexpression in funktionale Untergruppen unterteilt werden.
Immunogen
Epitop: humaner Leukozyt
Myeloperoxidase (humane Leukozyten)
Anwendung
Der Anti-Myeloperoxidase-Antikörper, humaner Leukozyt, ist ein Antikörper gegen Myeloperoxidase zur Verwendung in ELISA und WB.
Immunblotting: Der Antikörper erkennt alpha- und beta-Untereinheiten der MPO. Reduzierte und denaturierte Extrakte von aufgereinigter MPO produzieren Blots mit Banden (140) aus 55-60 kDa alpha-Untereinheiten und 12-14k Da beta-Untereinheiten. Aufgrund der Kreuzreaktivität mit anderen Myeloperoxidasen können zusätzliche Banden vorhanden sein.
ELISA:
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
ELISA:
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Monospezifisches Antiserum, aufgereinigt mittels Delipidierung und Defibrinierung. Lyophilisiert aus 0,02 mol/l Natriumphosphatpuffer, 0,15 mol/l Natriumchlorid, pH 7,2, 0,01 % Natriumazid. Mit 2,0 l sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren.
Lagerung und Haltbarkeit
Die ungeöffneten Fläschchen bei 2-8 ºC lagern. Gefroren bei -20 ºC in unverdünnten Aliquoten sind sie bis zu einem Jahr nach der Rekonstitution haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable