AB10418
Anti-Puma BH3 domain Antibody
from rabbit
Synonym(e):
BCL2 binding component 3, Bcl-2 binding component 3, p53 up-regulated modulator of apoptosis
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Bbc3(170770)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Western Blot : Mouse brain lysate
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable