8.52131
Fmoc-Trp(Boc)-OPfp
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-N-in-t.-Boc-L-tryptophan pentafluorophenyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Fmoc
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)Cc2c3c([n](c2)C(=O)OC(C)(C)C)cccc3)F)F
InChI
1S/C37H29F5N2O6/c1-37(2,3)50-36(47)44-17-19(20-10-8-9-15-27(20)44)16-26(34(45)49-33-31(41)29(39)28(38)30(40)32(33)42)43-35(46)48-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,43,46)/t26-/m0/s1
InChIKey
IDYZGIYCOLJXRE-SANMLTNESA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Chloroform): -19.0 - -16.0 °
Reinheit (DC (0004)): < 5% DCU
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Löslichkeit (0.5 mmol in 3 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable