Wichtige Dokumente
8.51080
Sigma-Aldrich
Bis-Boc-thiourea
Novabiochem®
Synonym(e):
Bis-Boc-thiourea
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S=C(NC(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20N2O4S/c1-10(2,3)16-8(14)12-7(18)13-9(15)17-11(4,5)6/h1-6H3,(H2,12,13,14,15,18)
InChIKey
CSOJECDGWHHWRS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Reagent for the guanidation of amines.
Verlinkung
Replaces: 01-63-0135
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC(012A)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany