Wichtige Dokumente
252530
N-Ethylthioharnstoff
99%
Synonym(e):
1-Ethylthioharnstoff
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
108-110 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Funktionelle Gruppe
amine
thiourea
SMILES String
CCNC(N)=S
InChI
1S/C3H8N2S/c1-2-5-3(4)6/h2H2,1H3,(H3,4,5,6)
InChIKey
GMEHFXXZSWDEDB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?