Wichtige Dokumente
8.41749
Sigma-Aldrich
1-Pentanethiol
for synthesis
Synonym(e):
1-Pentanethiol, Amyl mercaptan, Pentyl mercaptan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352105
EG-Index-Nummer:
203-789-1
Dampfdruck
18.5 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
bp
125-126 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-76 °C
Übergangstemp.
flash point 18 °C
Löslichkeit
0.16 g/L
Dichte
0.841 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H12S/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.844
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
18 °C - closed cup