Wichtige Dokumente
8.41085
Sigma-Aldrich
Acetaldoxime
(mixture of cis and trans isomers) for synthesis
Synonym(e):
Acetaldoxim
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H5NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
59.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352126
EG-Index-Nummer:
203-479-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
13 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
380 °C
Wirksamkeit
740 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
4.2-50 % (v/v)
Übergangstemp.
flash point 40 °C
Löslichkeit
185 g/L
Dichte
0.969 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C2H5NO/c1-2-3-4/h2,4H,1H3/b3-2+
InChIKey
FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt an Isomeren (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.967
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - open cup