Wichtige Dokumente
8.18874
Sigma-Aldrich
Butyllithium
(15% solution in n-hexane) for synthesis
Synonym(e):
NBL
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
Dampfdruck
163 hPa ( 20 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
240 °C
Expl.-Gr.
1.2-7.8 % (v/v)
bp
69 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-95 °C
Übergangstemp.
flash point -22 °C
Dichte
0.68 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
(15%ige Lösung in n-Hexan) zur Synthese
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell)farblos bis hellgelbAussehen der Substanz (visuell)klar bis trübGehalt (acidimetrisch)13.5 - 16.5 %Gehalt (Gesamtalkalität)13.5 - 16.5 %
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react. 1
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
-22 °C