Wichtige Dokumente
8.14912
Sigma-Aldrich
tert-Dodecanethiol (mixture of isomers)
for synthesis
Synonym(e):
tert-Dodecanethiol (mixture of isomers), Lauryl mercaptan, Dodecyl mercaptan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H26S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.40
UNSPSC-Code:
12352105
EG-Index-Nummer:
246-619-1
Form:
liquid
Dampfdruck
1.33 hPa ( 25.5 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
350 °C
Wirksamkeit
6800 mg/kg LD50, oral (Rat)
12600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
233 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-45 °C
Übergangstemp.
flash point 98 °C
Löslichkeit
<0.1 g/L
Dichte
0.856 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
InChIKey
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus S): ≥ 98.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.853 - 0.858
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup