Merck
8.14368
Sigma-Aldrich
Natriumbromat
for synthesis
Synonym(e):
Natriumbromat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
BrNaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
232-160-4
NACRES:
NA.22
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
381 °C (decomposition)
Dichte
3.3 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Br](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): ≥ 99,0 %
Piktogramme
Flame over circleSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable