Alle Fotos(1)
Key Documents
71110-M
Millipore
rLysozym-Lösung
Stabilized recombinant lysozyme
Synonym(e):
recombinant lysozyme
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
solution
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
rLysozyme-Lösung enthält ein hochgradig aufgereinigtes und stabilisiertes rekombinantes Lysozym, das für die Lyse gramnegativer Bakterien wie E. coli verwendet werden kann. Das Enzym katalysiert die Hydrolyse von N-Acetylmuramid-Bindungen in den Zellwänden von Bakterien. Die spezifische Aktivität von rLysozyme (1700 kU/mg) für die Lyse von E. coli ist 250 Mal größer als die von Lysozym aus Hühnereiweiß. rLysozyme ist bei physiologischem pH-Wert optimal aktiv. Sehr kleine Mengen rLysozyme (3–5 kU/g Zellpaste) steigern die Effizienz der Proteinextraktion mit BugBuster-, BugBuster HT- und PopCulture-Reagenzien. In Abwesenheit von Protein extrahierenden Reagenzien kann eine direkte Lyse von E. coli durch die Behandlung von 1,0 g Zellpaste mit 45–60 kU rLysozyme erreicht werden. Das Produkt wird als gebrauchsfertige Lösung mit einem Konzentrationsbereich von 27–33 kU/µl in 50 % Glycerin bereitgestellt, enthält 50 mM Tris-HCl, 0,1 M NaCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,1 % TRITON X-100, pH 7,5. rLysozyme-Lösung ist stabil bei –20 °C.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit rLysozyme ist definiert als die Menge an Enzym, die erforderlich ist, um bei 25 °C und einem pH-Wert von 7,5 in einer 1-ml-Suspension (1 mg/ml) von Tuner(DE3)-Zellen in 0,5x BugBuster verdünnt mit 50 mM Tris-HCl eine Verringerung von 0,025 A₄₅₀ Einheit pro Minute herbeizuführen.
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cell lysis and nucleic acid removal for Gram-negative and Gram-positive bacteria using the BugBuster Plus Lysonase™ Kit
The combination of BugBuster and Lysonase greatly enhances the release of soluble proteins from Gram-positive bacteria.
Verwandter Inhalt
An overview of cell lysis and protein extraction methods including detergent solubilization, freeze-thaw lysis, osmotic shock, sonication, enzymatic cell lysis, and mechanical disruption techniques such as Dounce, Polytron, and mortar and pestle homogenization.
An overview of cell lysis and protein extraction methods including detergent solubilization, freeze-thaw lysis, osmotic shock, sonication, enzymatic cell lysis, and mechanical disruption techniques such as Dounce, Polytron, and mortar and pestle homogenization.