Wichtige Dokumente
70839
Sigma-Aldrich
Kompetente Origami-B(DE3)pLysS-Zellen – Novagen
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
UNSPSC-Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Produktbezeichnung
Kompetente Origami-B(DE3)pLysS-Zellen – Novagen, Origami B host strain derived from a lacZY mutant of BL21 to enable precise control of expression levels using IPTG. T7 lysozyme expression suppresses basal T7 expression.
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Wachstumsmodus
adherent or suspension
Morphologie
rod shaped
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Zelltransformation
transformation efficiency: >2×106 cfu/μg
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Genotyp: F-ompT hsdSB(rB- mB-) gal dcm lacY1 ahpC (DE3) gor522::Tn10 trxB pLysS (CamR, KanR, TetR)
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
Die Origami-B-Wirtsstämme tragen dieselben Mutationen in trxB und gor wie die ursprünglichen Origami-Stämme, mit der Ausnahme, dass sie von einer lacZY-Mutante von BL21 abgeleitet sind, um eine präzise Kontrolle des Expressionsniveaus durch Anpassung der IPTG-Konzentration zu ermöglichen. Somit vereinen die Origami-B-Stämme die wünschenswerten Eigenschaften von BL21-, Tuner- und Origami-Stämmen in einem Stammhintergrund. Die Mutationen in trxB und gor sind auf Kanamycin bzw. Tetracyclin selektierbar; daher können diese Stämme nicht mit Plasmiden verwendet werden, die nur mit Kanamycin oder Tetracyclin selektiert werden können. Diese Stämme umfassen auch die lon- und ompT-Defizite von BL21, die die Proteinstabilität erhöhen.
DE3 weist darauf hin, dass der Wirt ein Lysogen von λDE3 ist und daher eine chromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerase-Gens enthält, das durch den lacUV5-Promoter kontrolliert wird. Solche Stämme eignen sich zur Herstellung von Protein aus Zielgenen, die in pET-Vektoren kloniert werden, wobei IPTG als Induktor verwendet wird.
pLysS-Stämme exprimieren T7-Lysozym, das die basale Expression von T7-RNA-Polymerase vor der Induktion weiter unterdrückt, wodurch die pET-Rekombinanten, welche Zielproteine codieren, die das Zellwachstum und die Zellviabilität beeinflussen, stabilisiert werden.
Origami-B-Wirtsstamm, der von einer lacZY-Mutante von BL21 abgeleitet wurde, um eine präzise Kontrolle der Expressionsniveaus unter Verwendung von IPTG zu ermöglichen. Die Expression von T7-Lysozym unterdrückt die basale T7-Expression.
Komponenten
0,4 ml1 mlKomponente
•2 × 0,2 ml5 × 0,2 mlKompetente Origami-B(DE3)pLysS-Zellen
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC-Medium
•2 ng2 ngTest-Plasmid
Warnhinweis
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany