616382
Nα-Tosyl-Lys Chloromethyl Ketone, Hydrochloride
Inhibits trypsin-like serine proteinases.
Synonym(e):
Nα-Tosyl-Lys Chloromethyl Ketone, Hydrochloride, TLCK
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (elemental analysis)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
off-white
Löslichkeit
aqueous solution, pH <6.0: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(N[C@@H](CCCC[N+H3])C(=O)CCl)c1ccc(cc1)C.[Cl-]
InChI
1S/C14H21ClN2O3S.ClH/c1-11-5-7-12(8-6-11)21(19,20)17-13(14(18)10-15)4-2-3-9-16;/h5-8,13,17H,2-4,9-10,16H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
InChIKey
YFCUZWYIPBUQBD-ZOWNYOTGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
trypsin like proteases
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Kim, H., et al. 1995. J. Immunol.154, 4741.
Bourinbaiar, A.S. and Nagorny, R. 1994. Cell Immunol. 155, 230.
Biro, A., et al. 1992. Eur. J. Immunol.22, 2547.
Bruno, S., et al. 1992. Leukemia6, 1113.
Lee, S.F. 1992. Infect. Immun. 60, 4032.
Schmidt, H.H., et al. 1992. Mol. Pharmacol.41, 615.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable