Merck
610225
Millipore
Tigecyclin, CAS-Nr. 220620-09-7, Calbiochem
A broad-spectrum glyclcycline class of antimicrobial agent that is active against both Gram positive and Gram negative bacteria.
Synonym(e):
Tigecyclin, CAS-Nr. 220620-09-7, Calbiochem, 9-t-Butylglycylamido-minocyclin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H39N5O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
585.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C1=C(O)[C@@](C(C(C(N)=O)=C(O)[C@H]2N(C)C)=O)(O)[C@@]2([H])C[C@]1([H])C3)C4=C3C(N(C)C)=CC(NC(CNC(C)(C)C)=O)=C4O
InChI
1S/C29H39N5O8/c1-28(2,3)31-11-17(35)32-15-10-16(33(4)5)13-8-12-9-14-21(34(6)7)24(38)20(27(30)41)26(40)29(14,42)25(39)18(12)23(37)19(13)22(15)36/h10,12,14,21,31,36-37,41-42H,8-9,11,30H2,1-7H3,(H,32,35)/b27-20-/t12-,14-,21-,29-/m0/s1
InChIKey
ZXGBRIBPJBHLMO-SBMFAFPZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein antimikrobieller Wirkstoff aus der Klasse der Glycycline mit breitem Wirkungsspektrum, der sowohl gegen grampositive als auch gramnegative Bakterien wirkt. Zeigt Toxizität für menschliche AML-Zellen in allen Entwicklungsstadien sowohl in In-vitro- als auch in In-vivo-Modellen. Tötet selektiv leukämische Stamm- und Vorläuferzellen (LD50 ~10 µM) und reduziert die Fähigkeit der primären AML-Zellen zur Wiederbesiedlung, während normale hämatopoetische Zellen verschont werden. Seine Wirkung auf das Wachstum und die Lebensfähigkeit eukaryontischer Zellen ist nachweislich auf seine hemmende Wirkung auf die mitochondriale Proteintranslation und die Aktivität des Atmungskomplexes zurückzuführen.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Skrtic, M., et al. 2011. Cancer Cell20, 674.
Olson, M.W., et al. 2006. Antimicrob. Agents Chemother.50, 2156.
Stein, G.E., and Craig, W.A., 2006. Clin. Infect Dis.43, 518.
Livermore, D.M., 2005. J. Antimicrob. Chemother.56, 611.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable