Wichtige Dokumente
580561
Millipore
TCEP, Neutral, Calbiochem
A ready-to-use stable, neutral form of the popular disulfide-reducing agent TCEP, Hydrochloride.
Synonym(e):
TCEP, Neutral, Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12ClNa4O6P
Molekulargewicht:
374.57
UNSPSC-Code:
12352128
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
off-white
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Eine gebrauchsfertige stabile, neutrale Form des weit verbreiteten Disulfid-Reduktionsmittels TCEP-Hydrochlorid (Kat.-Nr. 580560). Jedes Fläschchen in 1 ml H2O rekonstituieren, um eine 500-mM-Stammlösung zu erhalten.
Eine gebrauchsfertige, stabile, neutrale Form von TCEP-Hydrochlorid (Kat.-Nr. 580560), einem Disulfid-Reduktionsmittel.
Anwendung
  • Förster Resonance Energy Transfer Assay for Investigating the Reactivity of Thioesters in Biochemistry and Native Chemical Ligation.: This study utilizes TCEP in a FRET assay to explore thioester reactivity, providing insights into biochemical reactions and peptide synthesis applications (Gless et al., 2023).
  • Two-Dimensional Capillary Zone Electrophoresis-Mass Spectrometry: Intact mAb Charge Variant Separation Followed by Peptide Level Analysis Using In-Capillary Digestion.: TCEP is employed for in-capillary digestion to enhance protein separation and analysis, improving the characterization of monoclonal antibodies (Schlecht et al., 2023).
  • Silica Nanoparticle-Loaded Thermoresponsive Block Copolymer Vesicles: A New Post-Polymerization Encapsulation Strategy and Thermally Triggered Release.: TCEP is used in the synthesis of block copolymer vesicles, facilitating the encapsulation and controlled release of nanoparticles for biomedical applications (Czajka et al., 2022).
  • Thiol Catalysis of Selenosulfide Bond Cleavage by a Triarylphosphine.: This research demonstrates the use of TCEP in catalyzing selenosulfide bond cleavage, contributing to the understanding of thiol-based reduction mechanisms (Firstova et al., 2022).
  • A Novel PNGase Rc for Improved Protein N-Deglycosylation in Bioanalytics and Hydrogen-Deuterium Exchange Coupled With Mass Spectrometry Epitope Mapping Under Challenging Conditions.: TCEP is highlighted for its role in improving protein deglycosylation and mass spectrometry analysis, enhancing bioanalytical techniques (Gramlich et al., 2022).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Korrosiv (L)
Rekonstituierung
Mit 1 ml Wasser rekonstituieren, um eine 500-mM-Lösung zu erhalten.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen, mit Inertgas spülen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Getz, E.B., et al. 1999. Anal. Biochem.273, 73.
Han, J.C. und Han, G.Y. 1994. Anal. Biochem.220, 5.
Burns, J.A., et al. 1991. J. Org. Chem.56, 2648.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable