Wichtige Dokumente
559405
Sigma-Aldrich
SB 225002
A potent, selective, and competitive antagonist of the G-protein coupled receptor CXCR2 (IL-8RB; IC₅₀ = 22 nM for the inhibition of ¹²⁵I-IL-8 binding to CXCR2).
Synonym(e):
SB 225002, N-(2-Hydroxy-4-nitrophenyl)-Nʹ-(2-bromophenyl)urea, CXCR2-Antagonist II
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10BrN3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 200 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Brc1c(cccc1)NC(=O)Nc2c(cc(cc2)[N+](=O)[O-])O
InChI
1S/C13H10BrN3O4/c14-9-3-1-2-4-10(9)15-13(19)16-11-6-5-8(17(20)21)7-12(11)18/h1-7,18H,(H2,15,16,19)
InChIKey
MQBZVUNNWUIPMK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter und selektiver Antagonist des G-Protein-gekoppelten Rezeptors CXCR2 (IL-8RB; IC50 = 22 nM für die Hemmung von an CXCR2 bindendes 125I-IL-8). Hemmt die durch IL-8 und GROα; induzierte Neutrophilen-Chemotaxis bei Menschen und Kaninchen in-vitro und und blockiert selektiv die durch IL-8 induzierte neutrophile Margination in Kaninchen. Reduziert die Presenilinexpression, hemmt die γ;-Sekretaseaktivität und hemmt die Aβ;40/42-Produktion sowie die Notch-Verarbeitung; ist auch in Mausmodellen in-vivo wirksam.
Ein potenter, selektiver und konkurrierender Antagonist des G-Protein-gekoppelten Rezeptors CXCR2 (IL-8RB; IC50 = 22 nM für die Hemmung von an CXCR2 bindendes 125I-IL-8). Hat eine ~150-fach größere Selektivität gegenüber CXCR1. Hemmt die durch IL-8 und GROα; induzierte Neutrophilen-Chemotaxis bei Menschen und Kaninchen in-vitro und in-vivo und blockiert selektiv die durch IL-8 induzierte neutrophile Margination in Kaninchen. Reduziert die Presenilinexpression, hemmt die γ;-Sekretaseaktivität und hemmt die Aβ;40/42-Produktion sowie die Notch-Verarbeitung; ist auch in Mausmodellen in-vivo wirksam.
Biochem./physiol. Wirkung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 22 nM für die Hemmung von an CXCR2 bindendes 125I-IL-8
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Bakshi, P., et al. 2009. ACS Chem. Biol.in press.
White, J.R., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 10095.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable