545068
Pyridoxamin, Dihydrochlorid
Synonym(e):
Pyridoxamin, Dihydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
water: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[N+H3]Cc1c(c([n+H]cc1CO)C)O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
InChIKey
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
Warnhinweis
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable