5.30236
SKP2 E3 Ligase Inhibitor IV
Synonym(e):
SKP2 E3 Ligase Inhibitor IV, CRL1 SKP2 Inhibitor IV, p21/Cip1/Waf1 Activator IV, p27/Kip1 Activator IV, S-phase Kinase-associated Protein 2 Inhibitor IV; SCF SKP2 Inhibitor IV, (±)-4-((3-(2,2-Dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-phenylbutylamino)methyl)-N,N
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Skp1/Skp2 interaction
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable