516566
PPARγ Antagonist III, G3335
The PPARγ Antagonist III, G3335, also referenced under CAS 36099-95-3, controls the biological activity of PPARγ.
Synonym(e):
PPARγ Antagonist III, G3335, H-Trp-Glu-OH
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 30 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[nH]1c2c(c(c1)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C16H19N3O5/c17-11(7-9-8-18-12-4-2-1-3-10(9)12)15(22)19-13(16(23)24)5-6-14(20)21/h1-4,8,11,13,18H,5-7,17H2,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)/t11-,13-/m0/s1
InChIKey
PWIQCLSQVQBOQV-AAEUAGOBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
PPARγ
Verpackung
Warnhinweis
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable