5.09892
Tetrabenazine, TBZ
Synonym(e):
Tetrabenazine, TBZ, VMAT2 Inhibitor, Xenazine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C19H27NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16H,5-7,10-11H2,1-4H3
InChIKey
MKJIEFSOBYUXJB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biochem./physiol. Wirkung
VMAT2
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Jankovic, J., et al. 1997. Neurobiology48,1358.
Gertrude, P.Q., et al. 1959. J. Pharm. Exp. Ther.127, 103.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable