422711-M
KN-93, wasserlöslich
This KN-93 is a water-soluble version of KN-93 that acts as a reversible and competitive inhibitor of CaM kinase II (Ki = 370 nM for rat brain).
Synonym(e):
KN-93, wasserlöslich
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H29ClN2O4S · xH3PO4
Molekulargewicht:
501.04
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 5 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Auch als 5 mM Lösung in H2O (Katalognr. <;A href="/product/mm/508315">;508315<;/A>;) erhältlich.
Eine wasserlösliche Form des CaM-Kinase-II-Inhibitors KN-93 (Katalognr. <;A href="/product/mm/422708">;422708<;/A>;. Hemmt die Glukose-induzierte und Forskolin-stimulierte Insulinfreisetzung aus isolierten Langerhansschen Inseln der Bauchspeicheldrüse. Weist keine signifikante Wirkung auf Proteinkinase-A-Aktivität auf. Induziert den Arrest des G1-Zellzyklus und die Apoptose in NIH 3T3-Zellen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
Calmodulin-abhängige Proteinkinase (CaM-Kinase) 2
Calmodulin-abhängige Proteinkinase (CaM-Kinase) 2
Ziel Ki: 370 nM für CaM-Kinase 2
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Tombes, R.M., et al. 1995. Cell Growth Differ.6, 1063.
Chen, C., et al. 1994. Science266, 291.
Mamiya, N., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.195, 608.
Nicki, I., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.191, 255.
Sumi, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.181, 968.
Tokumitsu, H., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 4315.
Chen, C., et al. 1994. Science266, 291.
Mamiya, N., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.195, 608.
Nicki, I., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.191, 255.
Sumi, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.181, 968.
Tokumitsu, H., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 4315.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable