391336-M
BICINE
ULTROL® Grade, >99% (titration), zwitterionic amino acid buffer useful pH range 7.5-9.0
Synonym(e):
Bicin, ULTROL®-Qualität, N,N-bis-(2-Hydroxyethyl)glycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Merck USA index - 14, 1201
Qualitätsniveau
Assay
>99% (titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
pKa (20 °C)
8.4
Löslichkeit
water: 5 mg/mL
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): <0.0005%
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[Na+].N(CCO)(CCO)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO4.Na/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11;/h8-9H,1-5H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChIKey
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable