364210
GM 6001, Negative Control
A useful negative control for the MMP inhibitor GM 6001.
Synonym(e):
GM 6001, Negative Control, N- t-Butoxycarbonyl-L-leucyl-L-tryptophan Methylamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
A useful negative control for the MMP inhibitor GM 6001
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable