Wichtige Dokumente
341262
Sigma-Aldrich
Faktor B, menschlich
Factor B, Human, is a single-chain glycoprotein present in normal human serum that is cleaved during the activation of complement via the alternative pathway into two fragments of 30 and 63 kDa.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
IgG, IgA, IgM, C3, C4, Factor H, Factor I, or albumin, trace (Ouchterlony)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Faktor B, menschlich, ist ein einkettiges Gylcoprotein, das in normalem menschlichem Serum vorliegt und durch Aktivierung des Komplements über den alternativen Signalweg in zwei Fragmente mit 30 und 63 kDa gespalten wird.
Nativer Faktor B aus menschlichem Serum. Einkettiges Glykoprotein, in normalem menschlichem Serum in Konzentrationen von 200 µ;g/ml vorhanden. Faktor B wird durch Aktivierung des Komplements über den alternativen Signalweg durch Faktor D in zwei Fragmente mit Molekulargewicht 30 kDa (Ba) und 63 kDa (Bb) gespalten und somit aktiviert. Das Bb-Fragment umfasst die enzymatisch aktive Serinprotease-Stelle. Das aktivierte Bb-Fragment setzt die Aktivierung über den alternativen Signalweg mittels Spaltung und damit Aktivierung von C3 und C5 fort.
Biochem./physiol. Wirkung
≥;1.200 Faktor-BH50-Einheiten/mg; ≥;50 % der Faktor-B-Aktivität in NHS (mg/mg-Basis)
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In PBS, pH-Wert 7,2.
Angaben zur Herstellung
Aus Serum hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Sonstige Hinweise
Kam, C.M., et al. 1987. J. Biol. Chem. 262, 3444.
Gotze, O. and Muller-Eberhard, H.J. 1971. J. Exp. Med. 134, 90s.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
not combustible
Flammpunkt (°C)
not combustible