Wichtige Dokumente
341274-M
Sigma-Aldrich
Faktor H, vom Menschen
Factor H, Human, is a single-chain multi-functional glycoprotein that regulates formation and function of complement C3 and C5 convertase enzymes.
Synonym(e):
β1H-Globulin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
IgG, IgA, IgM, Factor I, Factor B, Factor P, C3, C4, or albumin, trace (Ouchterlony)
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Nativer Faktor H aus menschlichem Plasma. Einkettiges Glykoprotein, in normalem menschlichem Serum in Konzentrationen von 500 µg/ml vorhanden. Reguliert die Bildung und Funktion der Konvertaseenzyme für die Komplementproteine C3 und C5. C3b-bindendes Protein, kein Enzym. Die regulatorische Aktivität wird zurückgeführt auf seine Fähigkeit, C3b-Fragmente zu erkennen und zu binden.
Nativer Faktor H aus menschlichem Plasma. Einkettiges multifunktionales Glykoprotein, in normalem menschlichem Serum in Konzentrationen von 500 µg/ml vorhanden. Reguliert die Bildung und Funktion der Konvertaseenzyme für die Komplementproteine C3 und C5. C3b-bindendes Protein, das keine enzymatische Aktivität an den Tag legt. Die regulatorische Aktivität wird zurückgeführt auf seine Fähigkeit, C3b-Fragmente zu erkennen und zu binden.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In PBS, pH-Wert 7,2.
Angaben zur Herstellung
Aus Serum hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Sonstige Hinweise
Zipfel, P.F., et al. 1999. Immunopharmacology 42, 53.
Pangburn, M.K. and Muller-Eberhard, H.J. 1984. Springer Semin. Immunopathol. 7, 163.
Fearon, D.T. and Austen, K.F. 1977. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 74, 1683.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable