Alle Fotos(1)
Key Documents
325001
Sigma-Aldrich
Epothilon B, synthetisch
A structural analog of Epothilone A with similar biological properties.
Synonym(e):
Epothilon B, synthetisch, EpoB
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H41NO6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
507.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C27H41NO6S/c1-15-9-8-10-27(7)22(34-27)12-20(16(2)11-19-14-35-18(4)28-19)33-23(30)13-21(29)26(5,6)25(32)17(3)24(15)31/h11,14-15,17,20-22,24,29,31H,8-10,12-13H2,1-7H3/b16-11+/t15-,17+,20-,21-,22-,24-,27+/m0/s1
InChIKey
QXRSDHAAWVKZLJ-PVYNADRNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein strukturelles Analog von Epothilon A (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-325000&;#124;[/islink]">;325000<;/A>;) mit ähnlichen biologischen Eigenschaften. EpoB ist jedoch etwa um den Faktor 10 wirksamer als EpoA gegen P-Glycoprotein-exprimierende multiresistente Zellen (IC50 = 2 nM für MDR CCRF-CEM/VBL100-Zellen).
Ein strukturelles Analog von Epothilon A (Katalognr. 325000) mit ähnlichen biologischen Eigenschaften. EpoB ist jedoch etwa um den Faktor 10 wirksamer als EpoA gegen P-Glycoprotein-exprimierende multiresistente Zellen (IC50 = 2 nM für MDR CCRF-CEM/VBL100-Zellen).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
P-Glycoprotein-exprimierende multiresistente Zellen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 2 nM für MDR CCRF-CEM/VBL100-Zellen
Warnhinweis
Toxizität: Toxisch &; Karzinogen / Teratogen (G)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C 3 Monate lang haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Giannakakou, P., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 2904.
Chou, T.-C., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 9642.
Kowalski, R.J., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 2534.
Muhlradt, P.F., and Sasse, F. 1997. Cancer Res. 57, 3344.
Nicolaou, K.C., et al. 1997. Nature 387, 268.
Bollag, D.M., et al. 1995. Cancer Res. 55, 2325.
Rechtliche Hinweise
In Deutschland nicht zum Verkauf erhältlich.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable